Metre rules
Metre rule, with metric measures, 1 m
Katalog # RLAAZ7904
Leverantör: R L ENTERPRISES
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These metre rules are moulded in white plastic 6 mm thick by 25 mm wide and foil printed in black.
- With metric or with metric and imperial measures
Specifikationer
- Beskrivning:Metre rule, with metric measures, 1 m
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.