Orders LinkContactUsLinkComponent
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Katalog # MSGA13299
Leverantör:   asecos
Level indicator
Katalog # MSGA13299
Leverantör:  asecos
Level indicator
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Specifikationer
  • För:
    200 L barrels
  • Beskrivning:
    Level indicator with volume scale
  • Cat. No.:
    MSGA13299