ContactUsLinkComponent
Ceaprene stopper
Ceaprene stopper
Katalog # GREI330070_605
Leverantör:  Greiner Bio-One
Ceaprene stopper
Katalog # GREI330070_605
Leverantör:  Greiner Bio-One
Specifikationer
  • Diam, nedre:
    36 mm
  • Diam, övre:
    36 mm
  • Typ:
    Ceaprene
  • Färg:
    Vit
  • Höjd:
    82 mm
  • Förp.:
    605
Specifikationer
Om denna produkt
This ceaprene stopper is made of water-repellent material.
  • Gas-permeable
  • Non-sterile
Used for closure of Drosophila containers.