Rectangular cuvettes
Leverantör: BIOCHROM
Gå till:
Om denna produkt
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- HöjdVolymSkiktdjupMaterialTillgänglighetPrice
- SCLI80-2002-54Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm200 µl1 mmUV silicaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2003-83Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm200 µl1 mmOptical glassLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2002-57Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm1 ml5 mmUV silicaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2002-70Rectangular cell with stopperRectangular cell with stopper48 mm2 ml10 mmUV silicaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2003-87Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm2 ml10 mmOptical glassLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2002-58Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm2,5 ml10 mmUV silicaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
- SCLI80-2002-63Rectangular cell with lidRectangular cell with lid45 mm10 ml50 mmUV silicaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items