ContactUsLinkComponent
DNA transfection reagent, NeuroMag™
DNA transfection reagent, NeuroMag™
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
Certificates
undefined
DNA transfection reagent, NeuroMag™
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
Specifications
  • Cellspecifik:
    Neurons
  • DNA:
    Ja
  • mRNA:
    Ja
  • Oligos:
    Ja
  • shRNA:
    Ja
  • siRNA:
    Ja
Specifications