Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Leverantör:  PanReac AppliChem
Certificates
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
 : NIIST traceable.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    pH noggrannhet
    Referenstemperatur
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 225,00 kr
    225,00 kr
    1 * 250 mL
       225,00 kr
  • Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 1 L
       490,00 kr
  • APPC272168.1315
    Buffer solution
    Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2 900,00 kr
    2 900,00 kr
    1 * 10 L
       2 900,00 kr