Digitala mikroskop, BA310 Digital
Katalog # MOTI1100401200572
Supplier: MOTIC
Specifications
- Modell:BA310 Digital
- Upplösning:2048×1536, white balance manually adjustable
- Beskrivning:Digital microscope
- Seq:006
- Datorkrav:Windows® 7, 10 – Mac: OSX
- Output:USB 2.0
- Kamera:3,0 MP with data transfer of 480 MB per second
- Kondensor:Abbe 1,25 N.A.
- Okular:WF 10×/20 mm
- Fokussystem:Koaxial grov- och fininställning
- Huvud:30° lutning, vridbart 360° (Siedentopf)
- Belysning:LED (Köhler)
- Objektiv:4×, 10×, 40× (fjädrande), 100× (fjädrande, immersionsolja)
- Programvara:Motic Images Plus 2.0
- Objektbord:140×135 mm (movement: 76×50 mm)
- Förp.:1
- Typ:Digital
Specifications
About this item
These microscopes can be equipped with phase contrast, darkfield and polarising accessories.
- Flerskiktslinser för förbättrad kontrast, även med svag infärgning
- Faskontrast och mörkfält finns som tillbehör
- Objektbordet har en beläggning X/Y
Can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications.
Rekommenderade operativsystem är Windows® 7 och 10, alternativt Mac OSX, USB 2.0.
Delivery: Levereras med blått filter, sexkantnyckel, immersionsolja och dammskydd.