ContactUsLinkComponent
Iodide Iodate concentrate for dilution to 1/128 mol (1/64 N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Iodide Iodate concentrate for dilution to 1/128 mol (1/64 N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Katalog # 84103.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Iodide Iodate concentrate for dilution to 1/128 mol (1/64 N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Katalog # 84103.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (N):
    0.0155-0.0157
Specification Test Results
About this item
 :
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
Storage Temperature:Omgivande