Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
 
 
 
Bly(II)karbonat basic ≥99%, pulver, TECHNICAL
  VWRS26505.260
 :  
 
 
 
Bly(II)karbonat basic ≥99%, pulver, TECHNICAL
  VWRS26505.260
 :  

 

  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645

 

 

  • Assay:
    Min. 99 %

 

 

 :
 :775.63 g/mol
 :400 °C
 :6,06 g/cm³ (20 °C)
 :215-290-6
 :3077
 :9,III
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :1319-46-6
 :(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
 :MFCD00078155