Bly(II)karbonat basic ≥99%, pulver, TECHNICAL
VWRS26505.260
:
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Assay:Min. 99 %
:
:775.63 g/mol
:400 °C
:6,06 g/cm³ (20 °C)
:215-290-6
:3077
:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:1319-46-6
:(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
:MFCD00078155