ContactUsLinkComponent
Saltsyra 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Saltsyra 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Katalog # VWRS310701.9025
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Saltsyra 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Katalog # VWRS310701.9025
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Titer:
    3.984 - 4.016 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
FN:1789
 :GHS07
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324