EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM hårdheten av vattenbestämningar
Catalog # VWRS28662.5000
Supplier: VWR Collection
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specification Test Results
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672