ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent UDA™
 :  MICROSOLV
undefined
HPLC columns, Cogent UDA™
 :  MICROSOLV
  • Catalog No:
  • 554-6241
  • 554-6246
  • 554-6245
  • 554-6260
  • 554-6237
  • 554-6269
  • 554-6242
  • 554-6240
  • 554-6268
  • 554-6499
  • 554-6280
  • 554-6486
  • 554-6267
  • 554-6250
  • 554-6279
  • 554-6247
  • 554-6493
  • 554-6236
  • 554-6235
  • 554-6490
  • 554-6489
  • 554-6270
  • 554-6494
  • 554-6278
  • 554-6277
  • 554-6275
  • 554-6274
  • 554-6273
  • 554-6272
  • Kolbelastning:
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • Endcapped:
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • pH område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C