ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent TYPE-C Silica™
 :  MICROSOLV
undefined
HPLC columns, Cogent TYPE-C Silica™
 :  MICROSOLV
  • Catalog No:
  • 554-5991
  • 554-5992
  • 554-5970
  • 554-5973
  • 554-5990
  • 554-5969
  • 554-6421
  • 554-5989
  • 554-6420
  • 554-5983
  • 554-6417
  • 554-6416
  • 554-5993
  • 554-5958
  • 554-6086
  • MICS40000-25P-3
  • 554-5982
  • 554-5964
  • 554-5998
  • 554-5963
  • 554-6085
  • 554-6084
  • 554-5995
  • 554-5960
  • 554-5959
  • 554-5997
  • 554-5996
  • 554-6425
  • 554-6413
  • 554-6088
  • 554-6087
  • 554-5965
  • Kolbelastning:
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • Endcapped:
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • pH område:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3