Spray gun
Katalog # RIXI8-3201-28278BL
Leverantör: RIXIUS
Specifikationer
- Gänga:28 mm
- Beskrivning:Spray gun, length 278 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Spray gun made up of polypropylene.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904