Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, square
Bottles, square
Bottles, square
Certificates
Bottles, square
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gänga
    Färg
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • RIXI9-2200-0100-40
    Bottles, square
    Bottles, square
    100 ml
    RD 40
    Klar
    46×46×71 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 6 675,00 kr
    6 675,00 kr
    1 * 480 Items
       6 675,00 kr
  • RIXI9-2250-0500-65
    Bottles, square
    Bottles, square
    500 ml
    RD 65
    Klar
    80×80×108 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.944 Items
    1 * 1.944 Items - 106 775,00 kr
    106 775,00 kr
    1 * 1.944 Items
       106 775,00 kr