n-Pentan ≥95%, ChromAR® för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Katalog # 6755-25
Leverantör: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):min. 95 %
- Residue after Evaporation:max. 0.0005 %
- Titrable Acid (meq/g):max. 0.0005
- Water (KF):max. 0.01 %
- at 210 nm:max. 0.4
- at 220 nm:max. 0.15
- at 230 nm:max. 0.05
- at 240 nm:max. 0.01
- at 250 nm:max. 0.004
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:72.15 g/mol
Kokande Pt:36,1 °C
Densitet:0,63
Flash Pt:–48 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1265
ADR:3,
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:109-66-0
Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009498