Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes, disposable
Dropping pipettes, disposable
Leverantör:   BURKLE
Dropping pipettes, disposable
Leverantör:  BURKLE
Certificates
Dropping pipettes, disposable
Dropping pipettes, disposable
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Made of LDPE.
  • Ungraduated
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • BURK7555-0001
    Disposable pipette
    Disposable pipette
    1,8 ml
    98 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 100 Items
       435,00 kr
  • BURK7555-0003
    Disposable pipette
    Disposable pipette
    2,4 ml
    155 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 100 Items
       435,00 kr