1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan
Catalog # MOLEM37003218
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:161.39 g/mol
Merck Index:13,04708
Kokande Pt:126 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–82 °C
Densitet:0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:6 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:213-668-5
FN:2924
ADR:3,II
REACH:01-2119438176-38
:GHS02
:GHS06
:GHS05
CAS-nummer:999-97-3
Formel:(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00008259