6-Hydroxynicotinic acid
Catalog # MOLEM65638498
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:139.11 g/mol
Smält Pt:304…306 °C
EINECS:225-682-9
CAS-nummer:5006-66-6
:MFCD00229359
Formel:C₆H₅NO₃
MDL-nummer:MFCD00006277