Metylnikotinat
Katalog # PROOMM0549.00
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 mg
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:137.14 g/mol
Merck Index:12,06174
Kokande Pt:209 °C (1013 hPa)
Smält Pt:39 °C
Densitet:1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:95 °C
EINECS:202-261-8
CAS-nummer:93-60-7
Formel:C₇H₇NO₂
MDL-nummer:MFCD00006388