1-Nitropyrene
Katalog # PROOBCR-305
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 mg
- Seq:2275
Specifikationer
Om denna produkt
:
:247.25 g/mol
Smält Pt:156 °C
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:226-868-2
CAS-nummer:5522-43-0
Formel:C₁₆H₉NO₂
MDL-nummer:MFCD00004138