6-Benzylaminopurine
Katalog # MOLEM48043715
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:225.25 g/mol
Smält Pt:230…234 °C
EINECS:214-927-5
CAS-nummer:1214-39-7
Formel:C₁₂H₁₁N₅
MDL-nummer:MFCD00005572