1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan
Katalog # MOLEM22496783
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:264.32 g/mol
Merck Index:13,02630
Kokande Pt:396 °C (1013 hPa)
Smält Pt:37…39 °C
Densitet:1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:109 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:241-473-5
:GHS07
CAS-nummer:17455-13-9
Formel:C₁₂H₂₄O₆
MDL-nummer:MFCD00005113