Etidiumbromid
Katalog # MOLEM16559763
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:13,04751
Kokande Pt:72 °C (0,1 mmHg)
Smält Pt:261…264 °C
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:<100 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:214-984-6
FN:2811
ADR:6.1,I
:394.31 g/mol
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:1239-45-8
Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL-nummer:MFCD00011724