Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenantren
Fenantren
1
Katalog # 48569.
Irriterande
Miljö
Leverantör:   Merck
Fenantren
Katalog # 48569.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  85-01-8
Fenantren
CAS-nummer:  85-01-8
Price
1 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:85-01-8
  • Formel:C₁₄H₁₀
  • MDL-nummer:MFCD00001168
  • Molecular Weight:178.23 g/mol
  • Merck Index:12,07354
  • Kokande Pt:340 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:97…99 °C
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:153 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:201-581-5
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1