Fenantren
Katalog # 123112M
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:178.23 g/mol
Merck Index:12,07354
Kokande Pt:340 °C (1013 hPa)
Smält Pt:97…99 °C
Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:153 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-581-5
FN:3077
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:85-01-8
Formel:C₁₄H₁₀
MDL-nummer:MFCD00001168