Natrium L(+)-askorbat
Katalog # EDQMY0000039
Leverantör: EDQM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:50 mg
- Seq:2370
Specifikationer
Om denna produkt
:
:198.11 g/mol
Smält Pt:219 °C
Densitet:1,799 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-126-1
CAS-nummer:134-03-2
Formel:C₆H₇NaO₆
MDL-nummer:MFCD00082340