Span® 80
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH9426.1
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
- CAS-nummer:1338-43-8
- Formel:C₂₄H₄₄O₆
- MDL-nummer:MFCD00080948
- Molecular Weight:428.61 g/mol
- Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-665-4
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 g