Mangandioxid ≥89.0%, pulver, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1313-13-9
:
Formel:MnO₂
MDL-nummer:MFCD00003463
:86.94 g/mol
Merck Index:14,05730
Smält Pt:535 °C
Densitet:5,03 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:215-202-6
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (manganometric):≥ 89.0 %
- Substances insoluble in hydrochloric acid:≤ 5.0 %
- Sulphate (SO₄):≤ 0.1 %
- Ba (Barium):≤ 1.0 %
- Ca (Calcium):≤ 1.0 %
- Fe (Iron):≤ 1.5 %
- Loss on drying (105 °C):≤ 0.3 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerMERC1.05957.9025_TDS_EN ProductPage_105957
Produktspecifikation
msds_105957