Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Certificates
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Vanadium(IV) oxide ≥99%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702
Synonymer:  Vanadium dioxide
  • CAS-nummer:12036-21-4
  • Formel:O₂V
  • MDL-nummer:MFCD00049702
  • Molecular Weight:82.94 g/mol
  • Kokande Pt:2700 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:1967 °C
  • Densitet:4,339
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:234-841-1
  • FN:3285
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 4,33 g/cm³ (20 °C)
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 2 150,00 kr
    2 150,00 kr
    1 * 10 g
       2 150,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 8 525,00 kr
    8 525,00 kr
    1 * 50 g
       8 525,00 kr