ContactUsLinkComponent
Flourescein dinatriumsalt, ren for hydrology
Katalog # 720-1067
Leverantör:  RAL
CAS-nummer:  
undefined
Flourescein dinatriumsalt, ren for hydrology
Katalog # 720-1067
Leverantör:  RAL
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :376.28 g/mol
CAS-nummer:518-47-8
Formel:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167039