Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Flourescein dinatriumsalt
Flourescein dinatriumsalt, ren for hydrology
Flourescein dinatriumsalt, ren for hydrology
Katalog # 720-1067
Leverantör:
RAL
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
Flourescein dinatriumsalt, ren for hydrology
Katalog # 720-1067
Leverantör:
RAL
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
1 kg
Seq:
4024
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
:
:
376.28 g/mol
CAS-nummer:
518-47-8
Formel:
C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:
MFCD00167039
Produktinformation
Dokumentation