Titan(IV)oxid ≥99.9%, high surface area
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:13463-67-7
:1317-70-0
Formel:TiO₂
MDL-nummer:MFCD00011269
:79.88 g/mol
Merck Index:14,9472
Kokande Pt:2500…3000 °C
Smält Pt:1830…1850 °C
Densitet:4,26
EINECS:236-675-5
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande