Orders LinkContactUsLinkComponent
Hafnium dioxide, tech.
Hafnium dioxide, tech.
Certificates
Hafnium dioxide, tech.
Hafnium dioxide, tech.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
  • CAS-nummer:12055-23-1
  • Formel:HfO₂
  • MDL-nummer:MFCD00003565
  • Molecular Weight:210.49 g/mol
  • Merck Index:14,4588
  • Kokande Pt:5400 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:2774 °C
  • Densitet:9,68
  •  :Density: 9.68 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:235-013-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4 500,00 kr
    4 500,00 kr
    1 * 100 g
       4 500,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 19 425,00 kr
    19 425,00 kr
    1 * 500 g
       19 425,00 kr