Kvicksilver(II)oxid, röd 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:21908-53-2
:
Formel:HgO
MDL-nummer:MFCD00011045
:216.59 g/mol
Merck Index:14,5882
Kokande Pt:356,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:∼ 500 °C (dec.)
Densitet:11,14
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:244-654-7
FN:1641
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS09