Koppar(II)sulfat pentahydrat ≥99%, blue, crystalline powder
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7758-99-8
:
Formel:CuSO₄·5H₂O
MDL-nummer:MFCD00149681
:249.69 g/mol
Merck Index:12,02722
Smält Pt:200 °C
Densitet:3,603 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-847-6
FN:3077
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09