ContactUsLinkComponent
2,3-Dihydroxynaphthalene
2,3-Dihydroxynaphthalene
Catalog # MOLEM82734472
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
2,3-Dihydroxynaphthalene
Catalog # MOLEM82734472
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :160.17 g/mol
Boiling Pt:354 °C (1013 hPa)
Melting Pt:151…152 °C
Density:1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:202-156-7
CAS Number:92-44-4
Formula:C₁₀H₈O₂
MDL Number:MFCD00004073