1,3-dihydroxnaftalenlösning, Supelco®
Katalog # 70650-5G
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:160.17 g/mol
Merck Index:12,06483
Kokande Pt:386 °C (1013 hPa)
Smält Pt:124 °C
Densitet:1,12 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-079-7
:GHS07
CAS-nummer:132-86-5
Formel:C₁₀H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00003965