ContactUsLinkComponent
1,3-dihydroxnaftalenlösning
1,3-dihydroxnaftalenlösning
Catalog # MOLE11570182-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
1,3-dihydroxnaftalenlösning
Catalog # MOLE11570182-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :160.17 g/mol
Merck Index:12,06483
Boiling Pt:386 °C (1013 hPa)
Melting Pt:124 °C
Density:1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-079-7
 :GHS07
CAS Number:132-86-5
Formula:C₁₀H₈O₂
MDL Number:MFCD00003965