1,3-dihydroxnaftalenlösning 99+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:132-86-5
:
Formel:C₁₀H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00003965
:160.17 g/mol
Merck Index:12,06483
Kokande Pt:386 °C (1013 hPa)
Smält Pt:123…126 °C
Densitet:1,12 g/cm³ (20 °C)
EINECS:205-079-7
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Pink-orange to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:123 to 126 °C
- Titration with NaOH:≥99.0 %