Ammoniumcerium (IV) sulfat dihydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Katalog # 1.02273.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) Hydrolysis
- Molar Mass:632.55 g/mol
- Bulk Density:800 kg/m3
- pH:1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:632.55 g/mol
Smält Pt:130 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ300
EINECS:231-567-4
CAS-nummer:10378-47-9
Formel:(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149417