ContactUsLinkComponent
Holmium(III)oxid ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Holmium(III)oxid ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24591.105
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Holmium(III)oxid ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24591.105
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.9 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :377.86 g/mol
Kokande Pt:2600 °C (1013 hPa)
Smält Pt:2400 °C
Densitet:3,79 g/cm³ (20 °C)
EINECS:235-015-3
CAS-nummer:12055-62-8
Formel:Ho₂O₃
MDL-nummer:MFCD00011053