Ninhydrin
APPCA0902.0100
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
:
:178.14 g/mol
:13,06582
:351 °C (1013 hPa)
:250…258 °C
:0,862 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:207-618-1
:GHS07
:485-47-2
:C₉H₆O₄
:MFCD00003791