Ninhydrin för TLC
Katalog # ACRO327022400
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Spray can
- Förp.:240 mL
- Seq:2585
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Additional info:TLC spray reagent at 0.5 % in 1-Butanol
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:178.14 g/mol
Merck Index:13,06582
Kokande Pt:351 °C (1013 hPa)
Smält Pt:250…258 °C
Densitet:0,862 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:207-618-1
FN:1950
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
CAS-nummer:485-47-2
Formel:C₉H₆O₄
MDL-nummer:MFCD00003791