ContactUsLinkComponent
Dimetylsulfoxid ≥99.5% stationär fasför GC
Dimetylsulfoxid ≥99.5% stationär fasför GC
Catalog # 23487.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Dimetylsulfoxid ≥99.5% stationär fasför GC
Catalog # 23487.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99.5 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :78.14 g/mol
Merck Index:13,03285
Boiling Pt:189 °C (1013 hPa)
Density:1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:87 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-664-3
REACH:01-2119431362-50
CAS Number:67-68-5
Formula:(CH₃)₂SO
MDL Number:MFCD00002089