Dimetylsulfoxid, vattenfri
Katalog # BKC-17
Leverantör: G-Biosciences
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
Specifikationer
Om denna produkt
:
:78.14 g/mol
Merck Index:13,03285
Kokande Pt:189 °C (1013 hPa)
Smält Pt:18 °C
Densitet:1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:87 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-664-3
CAS-nummer:67-68-5
Formel:(CH₃)₂SO
MDL-nummer:MFCD00002089