Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Dimetylsulfoxid
Dimetylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimetylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
:
Merck Millipore (Calbiochem)
Dimetylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
67-68-5
:
:
(CH₃)₂SO
:
MFCD00002089
:
78.14 g/mol
:
13,03285
:
189 °C (1013 hPa)
:
1,101 g/cm³ (20 °C)
:
87 °C
:
Omgivande
:
200-664-3