Dimetylsulfoxid ≥99.9% för HPLC
Katalog # 42780.AK
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Miljöcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Om denna produkt
CAS-nummer:67-68-5
:
Formel:(CH₃)₂SO
MDL-nummer:MFCD00002089
:78.14 g/mol
Merck Index:14,3259
Kokande Pt:189 °C
Densitet:1,101
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Flash Pt:87 °C (189 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-664-3