Selendisulfid för syntes, Sigma-Aldrich®
8.43845.0025
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Molar Mass:143.09 g/mol
- Hill Formula:S2Se
- Chemical Formula:SeS2
:
:143.09 g/mol
:–112 °C (1013 hPa)
:0,03 g/cm³ (–65 °C)
:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:231-303-8
:3283
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:Omgivande
:7488-56-4
:S₂Se
:MFCD00011227