ContactUsLinkComponent
Sulfaminsyra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Irriterande
Sulfaminsyra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Irriterande
Sulfaminsyra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Ignition residue:
    Max. 0.02 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 10 ppm
  • NO3 (Nitrate):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.1 %
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
Specifikationstestresultat