Diammoniumperoxodisulfat (APS)
Plastic bottle for solids, 100 g
Leverantör: PanReac AppliChem
Diammoniumperoxodisulfat (APS)
Katalog # A2941.0100
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer: 7727-54-0
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
- CAS-nummer:7727-54-0
- Formel:(NH₄)₂S₂O₈
- MDL-nummer:MFCD00003390
- Molecular Weight:228.2 g/mol
- Merck Index:13,00545
- Smält Pt:120 °C
- Densitet:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Densitet:1.98 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:231-786-5
- FN:1444
- ADR:5.1,III
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:100 g